CLS360603LM
Pyrex® Buchner funnel with fritted disc
capacity 3,000 mL, porosity 10-15 μm
Sinônimo(s):
Corning® 36060
Selecione um tamanho
R$ 3.833,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.833,00
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Corning 36060-3LM
capacidade
3,000 mL
diâmetro do disco
152 mm
tamanho de poro
10-15 μm porosity
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)