Documentos Principais
CLS7077B50
Pyrex® Shorty serological pipettes, disposable, sterile, plugged, individually wrapped
volume 50.0 mL, accuracy: 0.5 mL
Sinônimo(s):
Corning® 7077B
Selecione um tamanho
50 EA
R$ 2.077,00
R$ 2.077,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 EA
R$ 2.077,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
R$ 2.077,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
sterile
Características
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
embalagem
pack of 25 ea
case of 50 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7077B-50
faixa de medição de volume
50.0 mL, accuracy: 0.5 mL
Comprimento
358 mm
capacidade
50 mL
Descrição geral
These sterile disposable shorty Pyrex serological pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out. They are ideal for use in confined areas such as hoods. The 5, 10 and 25 mL sizes have tooled tops and the 50 mL has a polypropylene top end. Negative graduations on each pipet make it applicable for both serological and measuring procedures.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)