CLS7077B10
Pyrex® Shorty serological pipettes, disposable, sterile, plugged, individually wrapped
volume 10.0 mL, accuracy: 0.2 mL
Sinônimo(s):
Corning® 7077B
Selecione um tamanho
R$ 5.383,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.383,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
sterile
Características
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
embalagem
pack of 200 ea
case of 400 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7077B-10
faixa de medição de volume
10.0 mL, accuracy: 0.2 mL
Comprimento
215 mm
capacidade
10 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)