CLS70775N
Pyrex® disposable serological pipettes
volume 5.0 mL
Sinônimo(s):
Corning® 7077
Selecione um tamanho
R$ 1.436,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.436,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
sterile
Características
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
embalagem
pack of 120 ea
case of 720 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7077-5N
faixa de medição
accuracy: 0.1 mL
capacidade
5.0 mL
volume
5.0 mL
Descrição geral
- Pyrex® disposable borosilcate glass serological pipettes are calibrated "to deliver" with blow-out.
- Features long, slender, tapered tips for faster and easier pipetting.
- Includes negative graduations for additional working volume.
- Fire-polished tips for burr-free, even flow rates.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)