CLS69471LBO
Pyrex® resin reaction kettle bottom
capacity 1,000 mL
Sinônimo(s):
pyrex kettle, reaction equipment, reaction flasks
Selecione um tamanho
R$ 5.589,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.589,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
wide-mouth
esterilidade
non-sterile
Características
closure type lid
embalagem
case of 4
fabricante/nome comercial
Corning 6947-1LBO
disponibilidade
not available in EU
capacidade
1,000 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)