CLS55802L
Pyrex® class A volumetric flask with snap cap
capacity 2,000 mL
Sinônimo(s):
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
long
esterilidade
non-sterile
Características
class A
closure type Snap cap
embalagem
pack of 1
case of 4
fabricante/nome comercial
Corning 5580-2L
Corning 5580
tol. measuring range
0.50 mL
capacidade
2,000 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)