CLS706401L
Pyrex® VISTA™ volumetric flask, Class A
capacity 1,000 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 70640
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
long
esterilidade
non-sterile
Características
class A
closure type ST stopper
embalagem
case of 2
fabricante/nome comercial
Corning 70640-1L
capacidade
1,000 mL
Características e benefícios
- Pyrex® VISTA™ 1L volumetric flasks provide precise volume measurement.
- The necks are tooled for No. 9 glass stoppers.
- The graduation line is sharp and permanent blue block letters make the inscription easy to read.
- The product withstands repeated standard autoclave cycles of 121°C.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)