CLS51001L
Pyrex® wide-mouth Erlenmeyer flask
capacity 1,000 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 5100
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
bottom (baffled)
wide-mouth
Junta
joint stopper11
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
subdivision 50 mL
embalagem
case of 24
pack of 6
fabricante/nome comercial
Corning 5100-1L
faixa de medição de volume
250-1,000 mL
capacidade
1,000 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Pyrex® wide-mouth Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
- Flasks have durable white enamel graduations to show approximate capacity and an extra-large marking spot.
- Features a heavy-duty rim.
- Ideal for use as a titration flask.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)