Documentos Principais
CLS49801L
Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flask
capacity 1,000 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks glass, Corning® 4980
Selecione um tamanho
6 EA
R$ 902,00
24 EA
R$ 1.863,00
R$ 902,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 EA
R$ 902,00
24 EA
R$ 1.863,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 902,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
narrow-mouth
Junta
joint stopper9
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
subdivision 50 mL
embalagem
case of 24
pack of 6
fabricante/nome comercial
Corning 4980-1L
disponibilidade
not available in EU
faixa de medição de volume
250-1,000 mL
capacidade
1,000 mL
Descrição geral
  • Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
  • Flasks have durable white enamel graduations and an extra-large marking spot.
  • Features an improved tooled heavy-duty top finish.
Approximate graduations are in durable white enamel. An extra large marking space is also provided. Heavy, durable top tooling.
Outras notas
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)