Documentos Principais
CLS44222XL
Pyrex® low form culture flask
capacity 2500 mL
Sinônimo(s):
Corning® 4422
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.531,00
R$ 1.531,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.531,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
R$ 1.531,00
Check Cart for Availability
Materiais
flat bottom flask
narrow-mouth neck
tamanho da tampa
6.5
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
embalagem
case of 1 ea
fabricante/nome comercial
Corning 4422-2XL
capacidade
2500 mL
Descrição geral
This narrow mouth flask is designed for culturing organisms requiring a large surface area to volume ratio. The neck O.D. is 38 mm.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)