Documentos Principais
CLS33950LC
Corning® PYREX® filter discs 46 μm pore size
body diam. 45 mm, porosity 40-60 μm
Sinônimo(s):
Corning® 33950
Selecione um tamanho
6 EA
R$ 2.927,00
R$ 2.927,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 EA
R$ 2.927,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.43
R$ 2.927,00
Check Cart for Availability
Nome do produto
Pyrex® fritted disc, body diam. 45 mm, porosity 40-60 μm
fabricante/nome comercial
Corning 33950-LC
diâmetro do corpo
45 mm
Diâmetro
45 mm
tamanho de poro
40-60 μm porosity
Descrição geral
Designed for use in Pyrex brand extractors, where it is desirable to weigh the material extracted or where paper thimbles may be attacked by the chemicals used.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)