Documentos Principais
CLS360602LC
Pyrex® Buchner funnel with fritted disc
capacity 2,000 mL, porosity 40-60 μm
Sinônimo(s):
Corning® 36060
Selecione um tamanho
2 EA
R$ 6.077,00
R$ 6.077,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 EA
R$ 6.077,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 6.077,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Corning 36060-2LC
capacidade
2,000 mL
diâmetro do disco
127 mm
tamanho de poro
40-60 μm porosity
Descrição geral
Especially useful where filter paper would be attacked by filtered material. Disc should not be subjected to pressure differential in excess of 1 atm. Top edge is beaded. Granular frit.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)