CLS3062250
Pyrex® class A serialized/certified single metric scale graduated cylinder
volume 250 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3062
Selecione um tamanho
R$ 235,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 235,00
Produtos recomendados
Características
subdivision 2.0 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3062-250
tol. measuring range
1.0 mL
volume
250 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)