Documentos Principais
CLS302425
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, calibrated to deliver
volume 25 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3024
Selecione um tamanho
18 EA
R$ 2.994,00
R$ 2.994,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
18 EA
R$ 2.994,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
R$ 2.994,00
Check Cart for Availability
Características
subdivision 0.2 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3024-25
tol. measuring range
0.3 mL
volume
25 mL
Descrição geral
  • Removable PE bumperguard supplied with 25 mL through 1,000 mL sizes
The assortment pack is designed for the low volume user and contains one each of 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)