Documentos Principais
CLS2962300
Pyrex® hydrometer jar
capacity 300 mL
Sinônimo(s):
Corning® 2962
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 2.043,00
R$ 2.043,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 2.043,00
About This Item
Código UNSPSC:
41113024
NACRES:
NB.43
R$ 2.043,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Corning 2962-300
D.E. × A
39 mm × 381 mm
capacidade
300 mL
Descrição geral
Breakage is minimized by the heavy wall construction. The large hexagonal base, sealed to the cylinder body, increases stability. Meets ASTM specifications D-287 and E-100.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)