Documentos Principais
CLS2480400
Pyrex® Allihn condenser, with male and female joints
jacket L 400 mm, joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
laboratory condenser
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS24/40
fabricante/nome comercial
Corning 2480-400
camisa C
400 mm
Descrição geral
Suitable for use in vacuum distillation. With drip-tip
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)