Documentos Principais
CAD7914
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
curved, size 18G, L 3 in. × 2.25 mm , ball
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 7.994,00
R$ 7.994,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 7.994,00
About This Item
Código UNSPSC:
42142609
NACRES:
NB.03
R$ 7.994,00
Check Cart for Availability
tamanho
18G
embalagem
pkg of 12 ea
Comprimento
3 in. × 2.25 mm , ball
Categorias relacionadas
Características e benefícios
  • Fixed shape from stainless steel tubing
  • Stainless steel balls
  • Can be cleaned and reused as needed
  • Non-sterile
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)