Documentos Principais
CAD9921
Animal feeding needle, sterile, disposable, malleable 304 SS
size 20G, L × diam. 1.5 in. × 1.9 mm , ball
Sinônimo(s):
304 SS Feeding Needle, Malleable Feeding Needle
Selecione um tamanho
100 EA
R$ 2.669,00
R$ 2.669,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EA
R$ 2.669,00
About This Item
Código UNSPSC:
42142609
NACRES:
NB.03
R$ 2.669,00
Check Cart for Availability
tamanho
20G
embalagem
pkg of 20 x 5 ea (5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box)
C × diâmetro
1.5 in. × 1.9 mm , ball
Categorias relacionadas
Descrição geral
  • Designed to enable the researcher to shape the needle to specific needs
  • Needles come straight and are easily bent to any desired shape
  • Made of type 304 stainless steel tubing
  • Plastic Luer hubs
  • Silicone tips for smoothest possible insertion
  • Packaged 5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)