C97806
Cyclododecylamine
97%
Sinônimo(s):
Aminocyclododecane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pb
122-124 °C/7 mmHg (lit.)
pf
27-29 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C12H25N/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h12H,1-11,13H2
chave InChI
HBGGBCVEFUPUNY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)