Documentos Principais
C97601
Sigma-Aldrich
Cyclododecene, mixture of cis and trans
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22
Número CAS:
Peso molecular:
166.30
Beilstein:
2037841
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.484 (lit.)
pb
232-245 °C (lit.)
densidade
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCCCCC=CCCCC1
InChI
1S/C12H22/c1-2-4-6-8-10-12-11-9-7-5-3-1/h1-2H,3-12H2/b2-1-
chave InChI
HYPABJGVBDSCIT-UPHRSURJSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)