Documentos Principais
89660
Sigma-Aldrich
o-Tolunitrile
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
2-Methylbenzonitrile
Selecione um tamanho
250 ML
R$ 766,00
R$ 766,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 ML
R$ 766,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4CN
Número CAS:
Peso molecular:
117.15
Beilstein:
1857417
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 766,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5279 (lit.)
n20/D 1.528
p.e.
205 °C (lit.)
pf
−13-−11 °C (lit.)
−13-−11 °C
densidade
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H7N/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,1H3
chave InChI
NWPNXBQSRGKSJB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
José Arturo Ruiz-Santoyo et al.
The Journal of chemical physics, 144(4), 044303-044303 (2016-02-02)
Rotationally resolved fluorescence excitation spectra of the origin bands in the S1 ← S0 transition of 2-tolunitrile (2TN) and 3-tolunitrile (3TN) have been recorded in the collision-free environment of a molecular beam. Analyses of these data provide the rotational constants