C91492
Cyanogen bromide
reagent grade, 97%
Sinônimo(s):
Bromine cyanide
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
densidade de vapor
3.65 (vs air)
pressão de vapor
100 mmHg ( 22.6 °C)
Ensaio
97%
forma
crystals
pb
61-62 °C (lit.)
pf
50-53 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3
chave InChI
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- To activate polysaccharides for coupling with erythrocytes.
- As an oxidizing agent in urine thaimine assay.
- In the preparation of 2-amino-5-(2′-thienyl)-1,3,4-oxadiazole.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges