Documentos Principais
C72900
Sigma-Aldrich
5-Chlorovaleric acid
98%
Sinônimo(s):
5-Chloropentanoic acid
About This Item
Fórmula linear:
Cl(CH2)4COOH
Número CAS:
Peso molecular:
136.58
Beilstein:
1745183
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
pf
18 °C (lit.)
densidade
1.170 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
chave InChI
YSXDKDWNIPOSMF-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)