Documentos Principais
555568
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,3-dichloropropionate
97%
Sinônimo(s):
2,3-Dichloropropionic acid ethyl ester
Selecione um tamanho
25 G
R$ 790,00
R$ 790,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 790,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2OCOCH(Cl)CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
171.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 790,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4480 (lit.)
p.e.
164-165 °C (lit.)
densidade
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(Cl)CCl
InChI
1S/C5H8Cl2O2/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
RNZPQAZETZXKCQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ethyl 2,3-dichloropropionate can be prepared from ethyl acrylate via chlorination.[1]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Polarographic Behavior of Unsymmetrical Polyhalogenated Compounds. Polychlorinated Propionitrile and Derivatives1.
Jura WH and Gaul RJ.
Journal of the American Chemical Society, 80(20), 5402-5540 (1958)