Documentos Principais
C68008
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)piperazine dihydrochloride
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13ClN2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
269.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
powder
pf
275-278 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].Clc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13ClN2.2ClH/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13;;/h1-4,12H,5-8H2;2*1H
chave InChI
ORKOLISAYPZGHP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)