Documentos Principais
C67605
Sigma-Aldrich
1-(2-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride
95%
Selecione um tamanho
10 G
R$ 953,00
R$ 953,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 953,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13ClN2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
233.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 953,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
powder
pf
160-163 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Clc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
chave InChI
GUTWDZXWTKMXPI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)