Documentos Principais
C60805
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
99%
Sinônimo(s):
5-Chloro-2-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 5-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(NO2)CF3
Número CAS:
Peso molecular:
225.55
Beilstein:
1973477
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.499 (lit.)
densidade
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-4-1-2-6(12(13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H
chave InChI
CFPIGEXZPWTNOR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)