Documentos
C58606
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-nitroanisole
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(NO2)OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
187.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
powder
pf
70-72 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c1-12-7-4-5(8)2-3-6(7)9(10)11/h2-4H,1H3
chave InChI
ABEUJUYEUCCZQF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3