Ensaio
98%
forma
powder
pf
210-212 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H5ClN2O/c7-5-2-1-4(3-9-5)6(8)10/h1-3H,(H2,8,10)
chave InChI
ZIJAZUBWHAZHPL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3