Documentos
C5009
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methyl-4-oxo-2-cyclohexenecarboxylate
90%, technical grade
Sinônimo(s):
4-Carbethoxy-3-methyl-2-cyclohexen-1-one, Hagemann’s ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
182.22
Beilstein:
1371741
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Ensaio
90%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.488 (lit.)
pb
268-272 °C (lit.)
densidade
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1CCC(=O)C=C1C
InChI
1S/C10H14O3/c1-3-13-10(12)9-5-4-8(11)6-7(9)2/h6,9H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
VLTANIMRIRCCOQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup