Documentos Principais
C48805
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methylquinoline
99%
Sinônimo(s):
2-Chlorolepidine, 2-Chloro-4-methylquinoline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8ClN
Número CAS:
Peso molecular:
177.63
Beilstein:
118333
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder
p.e.
296 °C (lit.)
pf
55-58 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(Cl)nc2ccccc12
InChI
1S/C10H8ClN/c1-7-6-10(11)12-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3
chave InChI
PFEIMKNQOIFKSW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)