Documentos Principais
C4753
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4ClNO3
Número CAS:
Peso molecular:
185.56
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1C=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-6-2-1-5(4-10)7(3-6)9(11)12/h1-4H
chave InChI
MZPNQUMLOFWSEK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)