Ensaio
99%
forma
powder
pf
96-98 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO2/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15H
chave InChI
OMWSZDODENFLSV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3