Documentos
535826
Sigma-Aldrich
2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-[(hexyl)oxy]-phenol
Sinônimo(s):
2,4-Diphenyl-6-[2-hydroxy-4-(hexyloxy)phenyl]-1,3,5-triazine, 2-(2-Hydroxy-4-hexyloxyphenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine, 2-[4-(Hexyloxy)-2-hydroxyphenyl]-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H27N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
425.52
Beilstein:
9294274
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pf
147-151 °C (lit.)
solubilidade
methyl methacrylate: 15 mg/mL at 20 °C
methylene chloride: 169 mg/mL at 20 °C
chloroform: 254 mg/mL at 20 °C
toluene: 51 mg/mL at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCOc1ccc(c(O)c1)-c2nc(nc(n2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C27H27N3O2/c1-2-3-4-11-18-32-22-16-17-23(24(31)19-22)27-29-25(20-12-7-5-8-13-20)28-26(30-27)21-14-9-6-10-15-21/h5-10,12-17,19,31H,2-4,11,18H2,1H3
chave InChI
LEVFXWNQQSSNAC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Very low volatile UV light absorber and stabilizer.
Allows polycarbonates and polyesters to achieve a higher resistance to weathering than conventional benzotriazole UV absorbers. Low tendency to chelate allows its use in polymer formulations containing catalyst residues.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1