Ensaio
99%
p.e.
171-173 °C/12 mmHg (lit.)
pf
37-39 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
chave InChI
HJIAMFHSAAEUKR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
- 2-Hydroxybenzophenone forms copolymer 2-hydroxy, 3-allyl, 4,4′-dimethoxybenzophenone with methyl methacrylate[1].
- It forms photostabilizer compounds with 2,2,6,6-tetramethylpiperidine under phase transfer catalysis conditions[2].
- It reacts with 3-aminophenyl boronic acid to form macrocyclic boronates[3].
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?