Ensaio
97%
forma
crystals
pf
159-162 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(c(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H3ClN2O6/c8-6-4(9(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)10(15)16/h1-2H,(H,11,12)
chave InChI
PCTFIHOVQYYAMH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3