Documentos Principais
C34405
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3′,4′-dihydroxyacetophenone
97%
Sinônimo(s):
4-(Chloroacetyl)catechol
About This Item
Fórmula linear:
(HO)2C6H3COCH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
186.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
174-176 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1O)C(=O)CCl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,10-11H,4H2
chave InChI
LWTJEJCZJFZKEL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTPN6(5777)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5