Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.482 (lit.)
p.e.
120-123 °C/20 mmHg (lit.)
pf
−17-−15 °C (lit.)
densidade
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCCNC1CCCCC1
InChI
1S/C9H20N2/c10-7-4-8-11-9-5-2-1-3-6-9/h9,11H,1-8,10H2
chave InChI
ITZPOSYADVYECJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)