Documentos Principais
A2134
Supelco
4-Aminomethylbenzenesulfonamide hydrochloride
analytical standard, ≥95%
Sinônimo(s):
4-Homosulfanilamide, Mafenide, Marfanil
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.418,00
R$ 1.418,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.418,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10N2O2S · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
222.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 1.418,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H10N2O2S.ClH/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11;/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11);1H
chave InChI
SIACJRVYIPXFKS-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Michaela Debreova et al.
International journal of molecular sciences, 20(11) (2019-06-07)
Tumor metastasis is tightly linked with invasive membrane protrusions, invadopodia, formed by actively invading tumor cells. Hypoxia and pH modulation play a role in the invadopodia formation and in their matrix degradation ability. Tumor-associated carbonic anhydrase IX (CAIX), induced by