Documentos Principais
BR92839
BRAND® Erlenmeyer flask with beaded rim and graduation, wide mouth
volume 300 mL
Sinônimo(s):
Erlenmeyer flasks, Flasks
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 1.419,00
R$ 1.419,00
Previsão de entrega em26 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 1.419,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 1.419,00
Previsão de entrega em26 de maio de 2025
Materiais
borosilicate glass
flat bottom
Junta
joint neck50 mm
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 92839
capacidade
300 mL
volume
300 mL
Descrição geral
The BRAND® Erlenmeyer Flask with beaded rim and graduation is a high-quality laboratory vessel designed for versatile use in chemical and biological applications. Made from Boro 3.3 glass, this flask meets DIN ISO 24450 standards, ensuring durability and reliability in various laboratory environments.
Características e benefícios
  • Good mechanical resistance
  • Easy to clean
  • Diverse applications
Outras notas
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)