BR92814
BRAND® Erlenmeyer flask with beaded rim and graduation, wide mouth
volume 25 mL
Sinônimo(s):
Erlenmeyer flasks, Flasks
Selecione um tamanho
R$ 1.142,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.142,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
flat bottom
Junta
joint neck31 mm
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 92814
capacidade
25 mL
volume
25 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Good mechanical resistance
- Easy to clean
- Diverse applications
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)