BR781660
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 330 μL, round bottom, transparent
Sinônimo(s):
BRANDplates®, Microplates, pureGradeS
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless wells
polystyrene
round bottom
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt (U-bottom)
embalagem
pack of 50 ea
pkg of (individually packaged)
fabricante/nome comercial
BRAND 781660
tamanho
330 μL
96 wells
volume de trabalho
330 μL
cor
transparent
tipo de ligação
non-treated surface