Documentos Principais
BR781614
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 350 μL, foil bottom, transparent
Sinônimo(s):
BRANDplates®, Microplates, medium binding, pureGrade
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
colorless wells
foil bottom
polystyrene
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt Skirt (F-bottom)
UV transparent plates
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 781614
tamanho
350 μL
96 wells
volume de trabalho
350 μL
cor
transparent
adequação
suitable for (bacteriological assays)
tipo de ligação
medium binding surface
Descrição geral
Clearly distinguishable via color code: grey embossed alphanumeric coding for 96-well standard plates in white or black
Características e benefícios
  • Optimal surfaces for optimal results
  • Reliable quality from the cleanroom
  • Tested by independent laboratories
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)