BR781029
BRAND® PC centrifuge tube, rimless
volume 50 mL, round bottom, L × W 35 mm × 98 mm
Sinônimo(s):
Centrifuge tubes, Tubes
Selecione um tamanho
R$ 3.696,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.696,00
Produtos recomendados
Materiais
polycarbonate
round bottom
transparent tube
descrição
RCF up to 20000g
Características
RCF 20,000 × g
embalagem
pack of 10
fabricante/nome comercial
BRAND 781029
C × L
35 mm × 98 mm
volume
50 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)