Documentos Principais
BR768515
BRAND® pipette tray
PVC, L × W × H 355 mm × 300 mm × 45 mm
Sinônimo(s):
Trays
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 759,00
R$ 759,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 759,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
R$ 759,00
Check Cart for Availability
Materiais
PVC
Características
for small volume pipettes, nine oblong dividers
fabricante/nome comercial
BRAND 768515
C × L × A
355 mm × 300 mm × 45 mm
Descrição geral
The BRAND® Pipette Tray is made from durable PVC and is designed as an efficient drawer organizer for graduated and bulb pipettes.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)