Documentos Principais
BR759241
BRAND® cap for UV-cuvette micro
yellow
Sinônimo(s):
Accessories, Caps, Cuvettes, UV-Cuvettes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.32
Materiais
PE
polyethylene
yellow
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 759241
Descrição geral
Round covers allow a tight closure and make it possible to store samples down to -20 °C.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)