Documentos
BR708116
Discharge tube with recirculation valve for Dispensette® S
Organic, 25, 50 and 100 mL,
fine tip
, L 135 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
polypropylene cap
fabricante/nome comercial
BRAND 708116
embalagem
1 ea of
Comprimento
135 mm
capacidade
25, 50 and 100 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
With recirculation valve
Informações legais
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG