BR4630160
BRAND® Dispensette® S Organic, Analog-adjustable bottle-top dispenser
volume range 5-50 mL, without recirculation valve
Sinônimo(s):
bottle top dispensers
Selecione um tamanho
R$ 7.560,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 7.560,00
Produtos recomendados
Características
incremental 1 mL
DE-M marking
without recirculation valve
fabricante/nome comercial
BRAND 4630160
faixa de volume
5-50 mL
conector
(GL 32-33)
GL 38
S 40
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
Conteúdo relacionado
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.