Documentos Principais
BR701650
BRAND® PARAFILM® M cutter
Sinônimo(s):
Accessories, Cutter, PARAFILM® M, Sealing films
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.196,00
R$ 2.196,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.196,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.35
R$ 2.196,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
BRAND 701650
Categorias relacionadas
Descrição geral
The handy Cutter is convenient for clean storage and cutting of sealing film such as BRAND Seal-R-film. Suitable for 50 mm and 100 mm wide rolls. Easy to use: 1. Inserting, 2. Dispensing, 3. Cutting, 4. Taking.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Parafilm is a registered trademark of Bemis Company, Inc.
Seal-R-film is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)