Documentos Principais
BR701381
BRAND® Sealing Paddle
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 205,00
R$ 205,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 205,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.13
R$ 205,00
Check Cart for Availability
Materiais
polyethylene
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
BRAND 701381
Descrição geral
To securely and easily apply self-adhesive films. The sealing paddle helps to attach the film to the plate with a uniform pressure. Especially suited for plates with raised rim.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)